553077
4-Pentenenitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
densidad
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCCC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-4H2
Clave InChI
CFEYBLWMNFZOPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?