Merck
552852
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
6-Methyl-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-methyl-2-pyridinecarboxylate
Seleccione un Tamaño
25 G
123,00 €
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
123,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccc(C)n1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-6-4-5-7(2)10-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
FMSXHQBTRLUYHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)