Merck
548979
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19NO
Número de CAS:
Peso molecular:
205.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −15°, c = 2 in chloroform
mp
43-47 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m1/s1
Clave InChI
FZVHJGJBJLFWEX-DGCLKSJQSA-N
Aplicación
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol can be used as:
  • A chiral catalyst to prepare corresponding enantioselective secondary aromatic alcohols by the addition of dialkylzincs to aromatic aldehydes.[1]
  • A reactant to synthesize optically active (R)-(+)-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone by oxidation reaction.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aromatic aldehydes using 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol as a chiral catalyst.
Soai K, et al.
Heterocycles, 51(6), 1421-1426 (1999)
Chiral ?-alkylation/arylation in 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol through Grignard reactions
Kumar BNH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(24), 2773-2779 (2009)