Merck
548405
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
79-84 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nc(N)ccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)