547891
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
89-93 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
XLNQGZLCGVLNMF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?