Merck
547867
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]thulium(III)
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Tm(N(Si(CH3)3)2)3
Número de CAS:
Peso molecular:
650.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
core: thulium
reagent type: catalyst
mp
159-164 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([Tm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Tm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
NPNASPVXRLXTMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
36.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)