S1647
(−)-Sinigrin hydrate
≥98% (HPLC), from horseradish
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
horseradish
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
color
white
mp
128 (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
trazas de catión
K: 8.4-10.8% (anhydrous)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
Clave InChI
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable