Merck
546011
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)uracil
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
230-235 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
Clave InChI
IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)