Merck
545988
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H2(Cl)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
206.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290-293 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ana Vulić et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 77, 82-92 (2015-01-18)
The aim of this study was to evaluate in vitro toxicity of clenbuterol and its metabolite 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid. Cytotoxicity and pro-oxidative effect of both compounds were studied on human colon adenocarcinoma cell line SW 480. No significant cytotoxic effect of