Merck
54342
Sigma-Aldrich
Etidronic acid monohydrate
≥95.0% (T)
Sinónimos:
1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid
Seleccione un Tamaño
10 G
110,00 €
50 G
282,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
110,00 €
50 G
282,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H8O7P2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
224.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0% (T)
cadena SMILES
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
Clave InChI
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Etidronic acid monohydrate also known as 1-hydroxyethylidenediphosphonic acid (HEDP) is an organophosphonic acid that can be used to surface functionalize NaY molecular sieves. HEDP/NaY can be used as a catalyst for n-butyl acetate production via esterification.[1]
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.[2][3]
Otras notas
Powerful complexing agent[4]
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hydrothermal synthesis, structures, and luminescent properties of four new zinc (II) diphosphonate hybrids with mixed ligands
Wang W-N, et al.
CrystEngComm, 13(20), 6099-6106 (2011)
Four novel oxomolybdenum-organodiphosphonate hybrids in the presence of Cu (II)-organonitrogen building blocks: synthesis, crystal structures, and surface photovoltage properties
Sun S-H, et al.
Crystal Growth & Design, 13(1), 226-238 (2012)
Optimization of production conditions of n-butyl acetate over NaY supported organophosphonic acid catalyst using response surface methodology
Chen L, et al.
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 42(5), 768-774 (2011)
L. Maier
Chimia, 23, 323-323 (1969)