Merck
542903
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
36,95 €
36,95 €
Precio de catálogo73,90 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
36,95 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)I
Número de CAS:
Peso molecular:
256.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
36,95 €
Precio de catálogo73,90 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.604 (lit.)
bp
94-95 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
iodo
cadena SMILES
Fc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
Clave InChI
OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene, also known as 2-chloro-1-fluoro-4-iodobenzene [IUPAC name], is a polyhalobenzene.[1] It participates in the synthesis of 3-carboxythiophene analogs.[2]
Aplicación
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene may be used in the preparation of 2-chloro-1-(3,5-dimethoxyphenoxy)-4-iodobenzene by reacting with 3,5-dimethoxyphenol in the presence of cesium carbonate.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1 , 472-475 (2012)
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1, 129-136 (2004)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)