Merck
542881
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3OC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
201.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
densidad
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-4-2-1-3-7(8)5-6-13/h1-4H,5H2
Clave InChI
OIKWCWVMUBCXJM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1, 472-475 (2012)
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1 , 129-136 (2004)