542709
2,6-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
187-191 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)