Merck
542644
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
6-Fluoro-m-anisaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
densidad
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
COc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde can be prepared starting from 2-amino-5-methoxytoluene.[1]
Aplicación
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde may be used in the synthesis of:
  • 5,10,15,20-tetrakis(2-fluoro-5-methoxyphenyl)porphyrin[1]
  • aryl(2-fluoro-5-methoxyphenyl)methanones[2]
  • 5′-methoxy-4-nitro-2,2′,5-trifluorobenzophenone[3]
  • 2-(2-fluoro-5-methoxybenzylidene)-1-(5-bromo-2-morpholinopyrimidin-4-yl) hydrazine[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yumiko Suzuki et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 3960-3967 (2011-04-08)
The total synthesis of atroviridin has been accomplished by a linear route involving the N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed aroylation of the fluorobenzene derivative, Claisen cyclization of the O-propargylated benzophenones, and intramolecular 1,4-addition of the quinone intermediates. The result provides a viable
Steric effects on atropisomerism in tetraarylporphyrins.
Crossley MJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(2), 341-348 (1987)
Synthesis of new 1, 2, 4-triazole derivatives and their anticorrosion properties on mild steel in hydrochloric acid medium.
Gurudatt DM, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 275-287 (2015)
A new synthesis of benzo [b] thiophenes utilizing an interrupted Pummerer reaction.
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 65(12), 2430-2435 (2009)