541753
3,4-Dichloroiodobenzene
98%
Seleccione un Tamaño
96,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
96,10 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
27-29 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadena SMILES
Clc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
Clave InChI
NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?