Merck
541060
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
26,90 €
26,90 €
Precio de catálogo53,80 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
26,90 €
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
26,90 €
Precio de catálogo53,80 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
77-81 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
Clave InChI
GCUPAENRSCPHBM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate, also known as ethyl gentisate, is an aromatic ester. It can be synthesized from 2,5-dihydroxybenzoic acid by esterification process with absolute ethanol.[1]
Aplicación
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate may be used for developing fourth generation acid dendrons.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Self-assembled lanthanide-cored dendrimer complexes: enhancement of the luminescence properties of lanthanide ions through site-isolation and antenna effects.
Kawa M and Frechet JMJ.
Chemistry of Materials, 10(1), 286-296 (1998)