Merck
540692
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) dihydride
95%
Sinónimos:
Zirconcene dihydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
223.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: zirconium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[H][Zr][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Zr.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
Clave InChI
VQFBYDXAIAGBFA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)