Merck
540439
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine
97%
Sinónimos:
2,5-Diaminobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H3(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
54-58 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12/h1-3H,11-12H2
Clave InChI
ZQQOGBKIFPCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine (2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine) can be prepared from 5-acetamido-2-aminobenzotrifluoride.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Substituted styrenes. VI. syntheses of the isomeric formylstyrenes and o-and m-vinylbenzoic acid
Dale WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(7), 2225-2227 (1961)