Merck
196975
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H3(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
87-89 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2
Clave InChI
KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine was used in the synthesis of:
  • hybrid materials based on new polyhedral oligomeric silsesquioxane
  • fluorinated aromatic polyimide films
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Preparation of microporous carbon films from fluorinated aromatic polyimides.
Ohta N, et al.
Carbon, 46(10), 1350-1357 (2008)
Organic-inorganic hybrid materials from a new octa (2, 3-epoxypropyl) silsesquioxane with diamines.
Lee L-H and Chen W-C.
Polymer, 46(7), 2163-2174 (2005)