Merck
540404
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dimethylsilyl)ferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22FeSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
índice de refracción
n20/D 1.564 (lit.)
bp
294-295 °C (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[H][Si](C)(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.[H][Si](C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H11Si.Fe/c2*1-8(2)7-5-3-4-6-7;/h2*3-6,8H,1-2H3;
Clave InChI
WAYRNCUBSTTWOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Catalytic co-initiator in free radical photopolymerization and free radical promoted cationic polymerization reactions
Reactant for:
  • Hydrosilylataion and hydroboration reactions
  • Platinum/nickel catalyzed selective hydrosilylation of alkynes and alkenes
  • Iron-catalyzed dehydrogenative coupling reactions
  • Hydrosilylation and double silylation of carbonyl compounds
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1