537101
(R)-(+)-1-Chloro-3-(4-fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +0.25°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
densidad
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
OSIKOYZBGUHWAB-QMMMGPOBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)