Merck
536903
Sigma-Aldrich
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO
Número de CAS:
Peso molecular:
169.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1C(C)(C)CC(=O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H19NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h6-7H2,1-5H3
Clave InChI
GHJUORCGZFHNKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone is an intermediate for preparing pentamethylpiperidines of pharmacological importance.[1] Its conformational analysis based on proton magnetic resonance spectra, dipole moments and molar Kerr constant have been reported.[2]
Aplicación
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone may be used in the preparation of 1-phenyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-phenyliminopiperidine and 1-benzyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-benzyliminopiperidine.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and pharmacological investigation of 2,2,6,6-tetramethyl-4-aryl(Aralkyl) aminopiperidines.
Nikit-skaya ES, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 8(2), 82-86 (1974)
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 394-394 (2013)
Molecular polarisability. The molecular conformations of some substituted 4-piperidones as solutes.
Aroney MJ, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 98-102 (1966)