536245
(+)-2,3-Cyclohexylidene-L-erythruronic acid
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]20/D −10°, c = 1 in methanol
mp
102-105 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
Clave InChI
GHGRKHAVPBZSIH-KJFJCRTCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)