Merck
497061
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
100-200 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves