Merck
535524
Sigma-Aldrich
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
141-145 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
InChI
1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
Clave InChI
MXQUEDUMKWBYHI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PDE5A(8654)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anna Subbotina et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(6), 675-683 (2017-02-18)
To determine the ability of 11 sildenafil analogues to discriminate between cyclic nucleotide phosphodiesterases (cnPDEs) and to characterise their inhibitory potencies (K Sildenafil analogues were identified by virtual ligand screening (VLS) and screened for their ability to inhibit adenosine cyclic