Merck
535435
Sigma-Aldrich
Metanol-d4
"100%", ≥99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinónimos:
Metil-d3 alcohol d, Tetradeuterometanol
Seleccione un Tamaño
10 G
281,50 €
281,50 €
Precio de catálogo563,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
281,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
CD3OD
Número de CAS:
Peso molecular:
36.07
Beilstein:
1733278
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
281,50 €
Precio de catálogo563,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥99.96 atom % D
Ensayo
≥100%
Formulario
liquid
solution
contiene
0.03 % (v/v) TMS
lim. expl.
5.5-36.5 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.025% water
water
índice de refracción
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descripción general
Methanol-d4 (CD3OD) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. Absolute infrared absorption intensities of CD3OD have been reported between 8000 and 350cm-1.[1]
Aplicación
Methanol-d4 may be used as a solvent to analyze the rate of exchange of methoxyl group in camphor and norcamphor dimethyl ketals.[2]
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Infrared intensities of liquids. XVII. Infrared refractive indices from 8000 to 350 cm-1, absolute integrated absorption intensities, transition moments, and dipole moment derivatives of methan-d3-ol and methanol-d4 at 25?C.
Bertie JE and Zhang SL.
J. Chem. Phys. , 101(10), 8364-8379 (1994)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports