Merck
494275
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinónimos:
Deuterocloroformo
Seleccione un Tamaño
10 X 0.75 ML
72,30 €
72,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 X 0.75 ML
72,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
CDCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.38
Beilstein:
1697633
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
72,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensayo
≥99.00%
Formulario
liquid
contiene
0.03 % (v/v) TMS
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
densidad
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descripción general
Chloroform-d (deuterochloroform, CDCl3) is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. It may be synthesized by reacting trichloroacetophenone and sodium deuteroxide.[1] The influence of the number of pulses on its multiphoton decomposition (MPD) has been studied.[2] Infrared spectral studies of C-D stretching and bending motions of CDCl3 in different solvents have been investigated.[3] The effect of chloroform-d on the interaction of water with activated carbons has been analyzed.[4] The dependence of molecular reorientation of deuterated chloroform on pressure and temperature has been studied by Raman spectroscopy.[5]
Aplicación
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d.[6]
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)