86710
Titanium(IV) ethoxide
Sinónimos:
Tetraethyl orthotitanate, Tetraethyl titanate
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
impurezas
≤3% tetraisopropyl orthotitanate (NMR)
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.509
bp
150-152 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[Ti](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As an activator and dehydrating agent for by condensation of (S)-(+)-p-toluenesulfinamide with aldehydes and ketones to form sulfinimines.
- As a Ti4+ ion source to form complexes of titanium (IV) acrylate with methacrylic acid.
- As a catalyst to synthesize esters of sterically hindered alcohols via transesterification reactions.
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup