533122
N-Z-L-Serine benzyl ester
97%
Sinónimos:
N-Cbz-L-serine benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
83-86 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
Clave InChI
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)