860700
Z-Ser-OH
≥99%
Sinónimos:
Carbobenzyloxy-L-serine, Z-L-Serine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D +5.8°, c = 2.7 in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
116-119 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO5/c13-6-9(10(14)15)12-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
GNIDSOFZAKMQAO-VIFPVBQESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable