532592
4-Methyl-3-nitropyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.549
bp
238 °C
mp
24-28 °C
densidad
1.228 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-3-7-4-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
JLNRJMGYBKMDGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves