227846
Methyl 4-nitrobutyrate
97%
Sinónimos:
4-Nitrobutyric acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
131,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
131,00 €
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
nitro
cadena SMILES
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
Clave InChI
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)