D104205
Dihexyl ketone
97%
Sinónimos:
7-Tridecanone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
30-32.5 °C (lit.)
densidad
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C13H26O/c1-3-5-7-9-11-13(14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
ULIAPOFMBCCSPE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable