Merck
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanide
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
130,00 €
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
130,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NC
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]20/D −35°, neat
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)