Merck
529788
Sigma-Aldrich
Scandium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Sc(NO3)3·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
230.97 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.999% trace metals basis
formulario
solid
impurezas
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
Clave InChI
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)