Merck
325899
Sigma-Aldrich
Scandium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
Seleccione un Tamaño
1 G
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
136,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2)3Sc · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
222.09 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
core: scandium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)