Merck
529621
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) dichloride
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
NiCl2(PPh3)2, Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Nickel(II)bis(triphenylphosphine) dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]2NiCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
654.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
99.99% trace metals basis
formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: nickel
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
ZBRJXVVKPBZPAN-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Ni(PPh3)2Cl2 may be used to undertake nickel assisted phosphination of biaryl O,N triflates with chlorodiphenylphosphine.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chelating Retardation Effect in Nickel Assisted Phosphination: Syntheses of Atropisomeric P,N Ligands
Kwong FY, et al.
Tetrahedron, 56(45), 8893-8899 (2000)
Artículos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.