Merck
528803
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H3(Br)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
272.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
134-137 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Br)ccc1NC(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO3/c1-6(13)12-9-4-3-7(11)5-8(9)10(14)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)