Merck
525138
Sigma-Aldrich
2-Fluoroethyl chloroformate
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
127,00 €
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
127,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2CH2CH2F
Número de CAS:
Peso molecular:
126.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.83 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
131-135 °C (lit.)
densidad
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
Clave InChI
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Fluoroethyl chloroformate is an alkyl fluorinated building block.
Aplicación
2-Fluoroethyl chloroformate may be used to synthesize 3-fluoroethylurethan derivatives.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)