528099
8-Amino-6-methoxyquinoline hydrobromide
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
238 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Br.COc1cc(N)c2ncccc2c1
InChI
1S/C10H10N2O.BrH/c1-13-8-5-7-3-2-4-12-10(7)9(11)6-8;/h2-6H,11H2,1H3;1H
Clave InChI
WGYQQCWLZRGIKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)