Merck
527823
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
145.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
57-61 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11N/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
VTCFOBGVVUVYHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4,5-Trimethylbenzonitrile may be used as a probe to locate the Co2+ and dimers [Co-O-Co]2+ in the Co-Na-MOR and Co-H-MOR (MOR = a zeolite].[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Location of Isolated Co2+ and [Co- O- Co]2+ in Co-MOR as Investigated by Means of FTIR with Acetonitrile and 2, 4, 5-Trimethylbenzonitrile as Probe Molecules.
Pietrogiacomi D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(41), 17812-17818 (2010)