527734
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
117-120 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)