Merck
526606
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
158.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 526606, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
Clave InChI
YAOZCMANASAVFN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde is a fluorinated benzaldehyde derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)