Merck
526002
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenylboronic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9BO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
168.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
160-162 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clave InChI
TYVPOLHSKGEXIH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)