Merck
524883
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
175.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
YRRWNBMOJMMXQY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole is an imidazole derivative.
Aplicación
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole may be used to synthesize 1-(dimethylsulfamoyl)-2-imidazolecarboxaldehyde.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 1-(dimethylsulfamoyl)-2-and 5-imidazolecarboxaldehydes. Rearrangement of 1-(dimethylsulfamoyl)-5-imidazole-carboxaldehyde to the 4-carboxaldehyde.
Kim JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(2), 611- 620 (1995)