Merck
524387
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-thio-β-D-glucopyranoside tetraacetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O9S
Número de CAS:
Peso molecular:
440.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D −14°, c = 2 in chloroform
mp
116-119 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C20H24O9S/c1-11(21)25-10-16-17(26-12(2)22)18(27-13(3)23)19(28-14(4)24)20(29-16)30-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20H,10H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+/m1/s1
Clave InChI
JCKOUAWEMPKIAT-OBKDMQGPSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable