Merck
523917
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzaldehyde
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
65,30 €
65,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
65,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
65,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
54-57 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Clave InChI
BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)