523232
3-Chloro-2-methylanisole
90%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
213-217 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(Cl)c1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)