Merck
264806
Sigma-Aldrich
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5385 (lit.)
bp
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidad
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter