Merck
523151
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
122,00 €
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
122,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(NO2)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
230.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
122,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
104-108 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
SAFSVELFSYQXOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chunyan Du et al.
The Journal of organic chemistry, 74(19), 7322-7327 (2009-08-29)
Two asymmetrically substituted dicyanovinyl heterotetracenes are synthesized and characterized. Single-crystal X-ray diffractions indicate both intermolecular hydrogen bonds and pi-stacking existing in the solid-state structures. The solvatochromic behaviors of the two heterotetracenes were investigated in a variety of solvents. Both experimental
Synthesis and characterization of a conjugated polymer with stable radicals in the side groups.
Swoboda P, et al.
Macromolecules, 28(12), 4255-4259 (1995)
Jian-Bo Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(5), 744-746 (2011-11-29)
A novel fluorescent probe for gold ions (Au(3+)/Au(+)) is reported through blocking photoinduced electron transfer, in which a boron dipyrromethene (Bodipy) derivative reveals high selectivity and sensitivity in a gold-catalyzed intramolecular hydroamination, and is successfully applied to fluorescence imaging of